Learn More
Thermo Scientific™ Socles pour banc stérile Heraguard™ ECO
Code produit 10171813 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Barre repose-pieds
Roulettes
Socle
Socle réglable
Socle réglable en hauteur par commande électrique
À utiliser avec (équipement):
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 0.9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8
Socles fixes et réglables manuellement, Herasafe 2025, MSC Advantage, Heraguard ECO
Supports non électriques 0,9 m, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9, Heraguard ECO 0.9
Supports non électriques 1,2 m, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2, Heraguard ECO 1.2
Supports non électriques 1,5 m, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5, Heraguard ECO 1.5
Supports non électriques 1,8 m, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8, Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10171813 Socle réglable Heraguard ECO 1.2 1 pièce
10294014 Socle réglable Heraguard ECO 1.5 1 pièce
10244394 Barre repose-pieds Supports non électriques 0,9 m, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9, Heraguard ECO 0.9 1 pièce
11539915 Barre repose-pieds Supports non électriques 1,8 m, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8, Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 1 pièce
10546074 Socle réglable en hauteur par commande électrique Heraguard ECO 1.5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5 1 pièce
10470484 Socle Heraguard ECO 0.9 1 pièce
10060514 Socle réglable en hauteur par commande électrique Heraguard ECO 0.9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9 1 pièce
10019882 Socle Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 1 pièce
10690394 Socle réglable Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 1 pièce
11509935 Roulettes Socles fixes et réglables manuellement, Herasafe 2025, MSC Advantage, Heraguard ECO 4 pièces
11529915 Barre repose-pieds Supports non électriques 1,2 m, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2, Heraguard ECO 1.2 1 pièce
10621154 Socle Heraguard ECO 1.2 1 pièce
10101293 Socle réglable en hauteur par commande électrique Heraguard ECO 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2 1 pièce
10703605 Barre repose-pieds Supports non électriques 1,5 m, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5, Heraguard ECO 1.5 1 pièce
10706255 Socle Heraguard ECO 1.5 1 pièce
10090163 Socle réglable en hauteur par commande électrique Heraguard ECO 1.8, 1.8/95, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8 1 pièce
10603955 Socle réglable Heraguard ECO 0.9 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10171813 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50109312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00€
    1251.00€ / 1 pièces
    Économisez 29.00€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez un socle fixe, à réglage manuel ou à réglage électrique pour votre hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO.
Choisissez parmi les socles fixes, à réglage manuel ou à réglage électrique Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO pour hotte Heraguard ECO.
†Grâce aux moteurs CC, les hottes Heraguard ECO consomment moins d’énergie que les hottes à moteur CA traditionnelles, et émettent donc une plus faible quantité de chaleur à l’intérieur du laboratoire. D’après les données provenant de tests internes et d’une étude de terrain de l’Université du Michigan, publiées dans la revue scientifique American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Heraguard ECO 1.2
Description Fournit une hauteur de travail ECO variable de 760 mm - 960 mm par incréments ajustables de 50 mm.
Type de produit Socle réglable
Hauteur totale (métrique) de 680 à 880 mm
Working Height 750 to 950 mm