Learn More
Thermo Scientific™ Socles pour banc stérile Heraguard™ ECO
Code produit 10690394 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Barre repose-pieds
Roulettes
Socle
Socle réglable
Socle réglable en hauteur par commande électrique
À utiliser avec (équipement):
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Socles fixes et réglables manuellement
Supports non électriques 0,9 m
Supports non électriques 1,2 m
Supports non électriques 1,5 m
Supports non électriques 1,8 m
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10690394 Socle réglable Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 1 pièce
10294014 Socle réglable Heraguard ECO 1.5 1 pièce
10244394 Barre repose-pieds Supports non électriques 0,9 m 1 pièce
11539915 Barre repose-pieds Supports non électriques 1,8 m 1 pièce
10546074 Socle réglable en hauteur par commande électrique Heraguard ECO 1.5 1 pièce
10470484 Socle Heraguard ECO 0.9 1 pièce
10060514 Socle réglable en hauteur par commande électrique Heraguard ECO 0.9 1 pièce
10019882 Socle Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 1 pièce
10171813 Socle réglable Heraguard ECO 1.2 1 pièce
11509935 Roulettes Socles fixes et réglables manuellement 4 pièces
11529915 Barre repose-pieds Supports non électriques 1,2 m 1 pièce
10621154 Socle Heraguard ECO 1.2 1 pièce
10101293 Socle réglable en hauteur par commande électrique Heraguard ECO 1.2 1 pièce
10703605 Barre repose-pieds Supports non électriques 1,5 m 1 pièce
10706255 Socle Heraguard ECO 1.5 1 pièce
10090163 Socle réglable en hauteur par commande électrique Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 1 pièce
10603955 Socle réglable Heraguard ECO 0.9 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10690394 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50109313
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez un socle fixe, à réglage manuel ou à réglage électrique pour votre hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO.
Choisissez parmi les socles fixes, à réglage manuel ou à réglage électrique Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO pour hotte Heraguard ECO.
†Grâce aux moteurs CC, les hottes Heraguard ECO consomment moins d’énergie que les hottes à moteur CA traditionnelles, et émettent donc une plus faible quantité de chaleur à l’intérieur du laboratoire. D’après les données provenant de tests internes et d’une étude de terrain de l’Université du Michigan, publiées dans la revue scientifique American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Description Fournit une hauteur de travail ECO variable de 760 mm - 960 mm par incréments ajustables de 50 mm.
Type de produit Socle réglable
Hauteur totale (métrique) de 680 à 880 mm