Learn More
Thermo Scientific™ Poste de sécurité microbiologique de classe II Herasafe™ KSP
Évacuez l’air avec une efficacité 100 000 fois supérieure à celle des systèmes à deux filtres conventionnels grâce à ces postes de sécurité microbiologique.
Spécification
Certifications/Conformité Independently tested and certified to EN 12469 standard for Class II biological safety cabinets by TüV Nord. Cabinets with single-piece worktops are independently tested and certified to the DIN 12980 standard “Safety Cabinets for Handling Cytotoxic Substances.
Type de produit Biosafety Cabinet
Niveau sonore 56dbA
Prises 1 duplex , chaque paroi latérale, One duplex on each side wall. The receptacles have a load capacity of up to 5 A and are protected T 5 A fuses. When all receptacles are in use simultaneously they must not exceed the maximum total load capacity
Hauteur (impériale) 69.3 in.
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Évacuez l’air avec une efficacité 100 000 fois supérieure à celle des systèmes à deux filtres conventionnels grâce au Poste de Sécurité Microbiologique de Classe II Thermo Scientific™ Herasafe™ KSP, comprenant une haute technologie de circulation et de filtration de l’air. Ces unités sont parfaites lorsque protection et sécurité sont capitales, en biotechnologie, microbiologie et dans les installations pharmaceutiques et cliniques.
Sécurité et Protection
  • Filtres HEPA garantissant une efficacité de filtration optimale de 99,995 % pour la particule la plus pénétrante (MPPS)
  • Le système de filtre H14 HEPA segmenté agit directement sous le plan de travail, afin de protéger les conduits d’air, les plénums et les ventilateurs ; il offre une efficacité de filtration cumulée de 99,99999975 % pour le flux descendant et le flux d’évacuation d’air
  • Surveillance par capteur de pression assurant une circulation d’air sécurisée sur l’ensemble de la surface de travail
  • Technologie numérique SmartFlow™ permettant de maintenir un flux d’air constant pendant le colmatage normal du filtre ou en cas d’obstruction temporaire des circuits de circulation d’air par des corps étrangers
  • Un système d’alarme indépendant signale immédiatement l’obstruction des circuits de circulation d’air
Performance et Fonctionnement
  • Affichage intérieur à hauteur des yeux intégré à la paroi arrière, permettant de surveiller les paramètres de sécurité “d’un coup d’œil”
  • Facteur de performance (PER) signalant que: le poste est sûr, le poste est sûr mais nécessite une intervention d’entretien, le poste ne doit pas être utilisé
  • Affichage des paramètres suivants : vitesse du flux laminaire descendant, dysfonctionnement du poste, heure, durée de fonctionnement des lampes UV-C en option, nombre total d’heures de fonctionnement
  • Minuterie de démarrage différé
  • Fonction chronomètre
  • Une télécommande utilisable à l’intérieur du poste supprime le changement de gants précédant toute modification de réglage du poste
Structure
  • Vitre avant motorisée avec ouverture réglable de 20 cm, inclinée à 10°
  • Technologie de moteur à courant continu utilisant efficacement l’énergie avec une émission de chaleur moindre
  • Vitre étanche aux aérosols offrant une protection supplémentaire lorsque le poste est en mode veille
  • Vitre avant sans cadre, et vitres latérales offrant une vue dégagée de l’ensemble du plan de travail
  • Surface de travail en acier inoxydable résistant aux rayures avec alvéoles pour récupérer les liquides renversés
Certifications/Conformité
  • Certifié et testé par l’organisme indépendant TüV Nord, conformément à la norme EN 12469 relative aux Postes de Sécurité Microbiologique de Classe II. Les postes équipés de plans de travail monoblocs sont testés par un organisme indépendant et certifiés conformes à la norme DIN 12980 relative aux postes de sécurité destinés à la manipulation de substances cytotoxiques. Cette norme exige une protection optimale du personnel, des produits et de l’environnement.
Informations de commande :
Options de piètement à réglage électrique ou manuel. Plans de travail disponibles en modules monobloc ou segmentés.
Spécification
Spécification
Independently tested and certified to EN 12469 standard for Class II biological safety cabinets by TüV Nord. Cabinets with single-piece worktops are independently tested and certified to the DIN 12980 standard “Safety Cabinets for Handling Cytotoxic Substances.
56dbA
69.3 in.
99,995 % pour la taille de particules de 0,3 um
4 accès ( 2 sur chaque paroi latérale )
1760 mm
Up to 4 may be installed through access ports (2 on each side). Up to 6 more may be factory installed on rear wall (optional)
Biosafety Cabinet
1 duplex , chaque paroi latérale, One duplex on each side wall. The receptacles have a load capacity of up to 5 A and are protected T 5 A fuses. When all receptacles are in use simultaneously they must not exceed the maximum total load capacity
20cm ; 77.3cm max
H14 HEPA EN 1822
50 Kg (One-piece Work Surface), 25 Kg (Single Segmented Work Surface)
Up to 4 installed through access ports; up to 6 additional factory-installed on rear
H14 HEPA EN 1822, 99.995% MPPS