Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs microbiologiques Heratherm™ Advanced Protocol Security
Code produit p-4529511 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
66 L
104 L
178 l
381 l
702 l
Tension:
230 V
Matériau:
Acier enduit
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Tension Matériau Conditionnement
10899990 104 L 230 V Acier inoxydable 1 pièce
10600231 104 L 230 V Acier enduit 1 pièce
10800001 178 l 230 V Acier inoxydable 1 pièce
10440220 178 l 230 V Acier enduit 1 pièce
12645306 381 l 230 V Acier enduit 1 pièce
10261740 66 L 230 V Acier inoxydable 1 pièce
11646420 66 L 230 V Acier enduit 1 pièce
12675306 702 l 230 V Acier inoxydable 1 pièce
12665306 702 l 230 V Acier enduit 1 pièce
12655306 381 l 230 V Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10899990 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51028542
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Garantissez la sécurité totale de vos échantillons grâce aux incubateurs microbiologiques Heratherm Advanced Protocol Security équipés d’un système de décontamination à 140°C, de portes verrouillables et d’alarmes.
Conservez vos échantillons en toute sécurité grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security, comportant un système unique de décontamination à 140°C, une porte verrouillable avec alarme pour un accès restreint et des alarmes automatiques de surchauffe et de température insuffisante. Les modèles sont disponibles avec une surface externe en acier inoxydable, facile à nettoyer, robuste et résistant à la corrosion et qui répond aux besoins exigeants des laboratoires pharmaceutiques et cliniques.
  • Convection double pour une plus grande polyvalence (excepté pour les unités grande capacité) — Vitesse de ventilation réglable de 0 à 100 %
  • Minuterie numérique avancée pour cycles de marche/arrêt quotidiens ou hebdomadaires
  • Surface interne en acier inoxydable facile à nettoyer (AISI 304)
  • Large plage de températures de 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 105°C — adaptée aux applications de séchage
  • Uniformité de la température de ±0,6°C (ventilateur désactivé) et entre ±0,2° et 0,4°C (ventilateur à pleine vitesse) (mesurée à 37°C)
  • Stabilité thermique de ±0,1°C (mesurée à 37°C)†
  • Alarme automatique de surchauffe et de température insuffisante
  • Interface utilisateur conviviale pour le réglage de la température
  • Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
  • La sonde échantillon en option affiche la température exacte de l’échantillon à l’écran
  • La porte interne en verre vous permet de voir les échantillons sans affecter la température
  • Porte verrouillable avec alarme pour un accès restreint (excepté pour les unités de grande capacité)
  • Format particulièrement compact
†Cette valeur suppose que le ventilateur est arrêté. Avec le ventilateur à pleine vitesse, l’uniformité est de ±0,2°C (51028069/51028264, 51028136/51028541), ±0,3°C (51028070/51028535, 51028137/51028542) et ±0,4°C (51028111/51028327, 51028138/51028543).
Cycle de décontamination de 140°C.
  • À 140°C, les contaminations de microorganismes sont réduites au minimum (comparable à la stérilisation) au cours d’un cycle de chauffe de six heures
  • Pas besoin d’un autoclavage séparé des raccords internes
  • Certifié par un institut microbiologique accrédité
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 3,67 pied cube
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide
Description 100 L ; Extérieur en acier inox ; 230 VAC
Capacité (métrique) 104 L
Matériau de la cuve Stainless Steel
Convection Type Convection double
Matériau Acier inoxydable
No. of Places 0
Nbre d’étagères 2 fournis/16 max.
Type de prise Spécifique selon le pays
Humidité relative 25 to 90%
Plage de températures (métrique) Température ambiante +5° à 105°C
Type Incubateur microbiologique
Stabilité de la température ± 0,1°C
Uniformité de la température ±0,6°C (ventilateur éteint)
Minuteur hebdomadaire / en temps réel / horaire
Dimensions (P x l x H) intérieures 14,5 x 18,3 x 23,9 po (36,8 x 46,4 x 60,8 cm)
Dimensions (L x l x H) 22,2 x 25,2 x 32,3 po (56,5 x 64 x 82 cm)
Longueur (impériale) 22,2 po
Longueur (métrique) 56,5 cm
Largeur (impériale) 25,2 po
Largeur (impériale) intérieure 18,3 po
Largeur (métrique) 64 cm
Largeur (métrique) intérieure 46,4 cm
Hauteur (impériale) 32,3 in
Hauteur (impériale) intérieure 23,9 po
Hauteur (métrique) 82 cm
Hauteur (métrique) intérieure 60,8 cm
Profondeur (impériale) intérieure 14,5 in
Profondeur (métrique) intérieure 36,8 cm
Poids (impériale) 123 lb
Poids (métrique) 56 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V
Puissance 1390 w
Ampérage 6,1 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.