Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs microbiologiques compacts Heratherm™
Code produit 10699640 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Norme européenne, câble/prise pour le Royaume-Uni et l’Australie
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
10699640 Norme européenne, câble/prise pour le Royaume-Uni et l’Australie 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10699640 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50125882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00€
    828.90€ / 1 pièces
    Économisez 161.10€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Gagnez de l’espace grâce à notre incubateur microbiologique compact, idéal pour un espace de travail personnalisé ou des laboratoires encombrés avec de petits volumes d’échantillons.
Gagnez de la place grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ Compact. Avec leur encombrement extrêmement faible, ils constituent une solution idéale pour un espace de travail personnalisé ou les laboratoires encombrés avec un faible volume d’échantillons. Le plus compact des incubateurs microbiologiques de la gamme Heratherm a une capacité 18 L et fonctionne à des températures proches ou inférieures à la température ambiante.
Caractéristiques :
  • Faible encombrement de la paillasse pour les petits laboratoires
  • Interface simple à utiliser
  • L’éclairage interne et la présence d’une fenêtre sur la porte facilitent l’observation des échantillons
Sécurité de température :
  • Températures proches ou inférieures à la température ambiante : 17°C à 40°C
  • Uniformité de la température de ±1,2°C mesurée à 37—°C
  • Stabilité thermique de ±0,2°C mesurée à 37—°C
  • Précision thermique la plus pointue
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Garantie : Garantie de 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0.65 pied cube
Capacité (impériale) d’étagère 4.4 lb
Certifications/Conformité cCSAus, CE
Type de contrôleur Affichage LED
Capacité (métrique) 18 l
Matériau de la cuve ABS Plastic
Convection Type Convection mécanique
Matériau ABS Plastic
No. of Places 0
Nbre d’étagères 2 fournis/3 max.
Type de prise Norme européenne, câble/prise pour le Royaume-Uni et l’Australie
Humidité relative 25 to 90%
Plage de températures (métrique) 17°C à 50°C
Type Incubateur microbiologique
Stabilité de la température ± 0.2°C
Uniformité de la température ± 1.2°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 29 x 18 x 31 cm (11.4 x 7.1 x 12.2 po)
Dimensions (L x l x H) 47 x 26 x 41.5 cm (18.5 x 10.2 x 16.3 po)
Longueur (impériale) 18.5 in
Longueur (métrique) 47cm
Largeur (impériale) 10.2 in
Largeur (impériale) intérieure 7.1 in
Largeur (métrique) 26cm
Largeur (métrique) intérieure 18cm
Hauteur (impériale) 16.3 in
Hauteur (impériale) intérieure 12.2 in
Hauteur (métrique) 41.5cm
Hauteur (métrique) intérieure 31cm
Profondeur (impériale) intérieure 11.4 in
Profondeur (métrique) intérieure 29cm
Poids (impériale) 15.9 lb
Poids (métrique) 7.2 kg
Alimentation électrique 100-240 V 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Puissance 45 W
Ampérage 0.45 à 0.85 A
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.