Learn More
Hexamethyldisilazane, Electronic grade, 99+%, Thermo Scientific™
69.40€ - 189.00€
Identifiants chimiques
CAS 999-97-3
Formule moléculaire C6H19NSi2
Poids moléculaire (g/mol) 161.395
Numéro MDL MFCD00008259
Clé InChI FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
CID PubChem 13838
ChEBI CHEBI:85068
Nom IUPAC [dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane
SMILES C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11389697
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042039.22
100g
69.40€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11309707
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042039.36
500g
189.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
999-97-3
161.395
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
13838
[dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane
C6H19NSi2
MFCD00008259
hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
CHEBI:85068
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Spécification
Hexamethyldisilazane
0.774 g/mL
8°C (46°F)
C6H19NSi2
1.408
UN3286
Moisture sensitive
hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
[dimethyl-(trimethylsilylamino)silyl]methane
13838
161.4
Electronic
999-97-3
126°C
Odorless
(CH3)3SiNHSi(CH3)3
MFCD00008259
635752
14,4689
Miscible with acetone,benzene,ethyl ether,heptane and perchloroethylene.
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
161.395
CHEBI:85068
≥99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H311-H331-H314-H318-H302
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H332-H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-668-5
missing translation for 'rtecsNumber' : JM9230000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen