Learn More
Kautex™ Récipients polyvalents en polyéthylène haute densité
Code produit 15901401
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 000 mL
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
14 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15901401 5000 ml 14 pièces
10635321 5000 ml 1 pièce
15911401 10 000 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15901401 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000070546
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les récipients polyvalents en polyéthylène haute densité Kautex™ conviennent au stockage, au transport ou à l’élimination des matériaux en poudre ou en granulés.
  • Ouverture à col large pour faciliter le remplissage, la vidange et le nettoyage
  • Bouchon à visser, couleur naturelle, polygonal
  • Utilisation :
    • Conditionnement
    • Distribution
    • Envoi d’échantillons
    • Expédition
    • Mise au rebut
    • Acquisition
    • Stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5000 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 108,5mm
À utiliser avec (application) Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, expédition, mise au rebut, collecte, stockage
Forme Polygonale
Matériau PEHD
Nbre par carton 14
Quantité 1 de chaque
Closure Included Oui
Graduated Non
Hauteur (métrique) 230 mm
Type de produit Récipient à usages multiples
Diamètre (métrique) 190 mm
Type de bouchon Bouchon à vis