Learn More
Kautex™ Récipients polyvalents en polyéthylène haute densité
Description
- Ouverture à col large pour faciliter le remplissage, la vidange et le nettoyage
- Bouchon à visser, couleur naturelle, polygonal
- Utilisation :
- Conditionnement
- Distribution
- Envoi d’échantillons
- Expédition
- Mise au rebut
- Acquisition
- Stockage
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 000 mL |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 108,5mm |
| À utiliser avec (application) | Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, expédition, mise au rebut, collecte, stockage |
| Forme | Polygonale |
| Matériau | PEHD |
| Nbre par carton | 6 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Show More |