Learn More
Kartell™ Plateaux en polystyrène résistant aux chocs Plastilab™
Code produit 11311255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,4 L
0,8 L
1,4 L
1,6 L
1,9 L
2,8 L
3,8 L
5,4 L
7,8 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11311255 5,4 L 1 pièce
11391245 1,4 L 1 pièce
11381245 0,8 L 1 pièce
11371205 1,9 L 1 pièce
10223951 1,6 L 20 pièces
11351205 2,8 L 1 pièce
10459972 3,8 L 20 pièces
11331205 0,4 L 1 pièce
10142711 7,8 L 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11311255 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0571103
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour les produits alimentaires et l’usage général en laboratoire.
  • Avec pieds rainurés pour plus de stabilité
  • Non autoclavable
Spécification
Capacité (métrique) 5,4 L
Dimensions (L x l x H) Ext. : 352 x 252 x 81 ; Int. : 290 x 190 x 70 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 70 mm (intérieur), 81 mm (extérieur)
Longueur (métrique) 290 mm (intérieur), 352 mm (extérieur)
Matériau Polystyrène
Type Plateau
Largeur (métrique) 190 mm (intérieur), 252 mm (extérieur)
À utiliser avec Produits alimentaires et utilisation générale en laboratoire
Nb par paquet 20/boîte
Forme Rectangulaires
Autoclavable Non autoclavable