Learn More
Thermo Scientific™ Microtube haute performance avec bouchon de joint à clipser
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Recommandé lors de l’utilisation de microtubes à centrifuger dans les rotors de micro-ultracentrifugeuses Thermo Scientific.
- Microtube haute performance de 1,5 ml avec bouchon de joint à clipser.
- Recommandé lors de l’utilisation de microtubes à centrifuger dans les rotors de micro-ultracentrifugeuses Thermo Scientific.
- La FCR maximale de ce microtube est de 201 000 x g
Spécification
Spécification
| Type | Microtube à centrifuger |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors S110-AT, S100-AT4, S100-AT5, S100-AT6 et S80-AT3 avec adaptateurs. Les rotors S55-A2 et S45-A sont utilisés sans adaptateur. |
| Capacité | 1,5 ml |
| FCR max. | 201 000 x g |
| Vitesse max. | 55 000 tr/min |
| Diamètre (métrique) extérieur | 11 mm |
| Longueur (métrique) | 42 mm |
| Nb par paquet | 100 |