Learn More
Fisherbrand™ Pinces / forceps de pointe large à angle de 45° haute précision
Code produit 15957760 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
152 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15957760 152 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15957760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.96€
    44.75€ / 1 pièces
    Économisez 14.21€
    24% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour les applications générales : Les pinces / forceps de pointe large à angle de 45° haute précision sont en acier inoxydable anti-magnétique.
  • Comporte des pointes dentelées
  • En acier inoxydable anti-magnétique
  • Longueur 6 po
Spécification
Type de produit Pinces/forceps
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 152 mm
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (impériale) 0,0615 in
Hauteur (métrique) 1,54 mm
Nb par paquet 1
Type de pointe Large
Largeur (impériale) 0,41 in
Largeur (métrique) 10,5 mm