Learn More
Fisherbrand™ Pinces/forceps haute précision, à pointe conique très fine et incurvée à 45°
Code produit 16647753 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
11,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
16647753 11,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16647753
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permettent une visibilité maximale sous les applications amplifiées. Les pinces/forceps haute précision Fisherbrand à pointe conique très fine et incurvée à 45° sont en acier inox anti-magnétique.
  • Pointe conique très fine et incurvée à 45°
  • En acier inox anti-magnétique
Spécification
Type de produit Pinces/forceps
Longueur (impériale) 4,5 in
Longueur (métrique) 11,5 cm
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (impériale) 0,06 in
Hauteur (métrique) 1,5 mm
Quantité Unité
Modèle Incurvé
Type de pointe Très fine
Largeur (impériale) 0,393 in
Largeur (métrique) 10 mm