Learn More
Fisherbrand™ Pincettes/pinces à pointe fine coniques droites de haute précision
Code produit 17800177 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17800177 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17800177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.58€
    36.94€ / 1 pièces
    Économisez 5.64€
    13% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une meilleure visibilité et fonctionne bien sous un faible grossissement. Les pinces/pinces à pointe fine coniques droites de haute précision Fisherbrand sont fabriquées en acier inoxydable antimagnétique.
  • Pointe fine droite effilée
  • Fabriqué en acier inoxydable antimagnétique
Spécification
Type de produit Pinces/forceps
Longueur (impériale) 4,75 in
Longueur (métrique) 120 mm
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (impériale) 0,06 in
Hauteur (métrique) 1.5 mm
Type de pointe Fine
Largeur (impériale) 0,393 in
Largeur (métrique) 10 mm