Learn More
Fisherbrand™ Pincettes/pinces à pointe ultra fine conique droite de haute précision
Code produit 17210137 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
11,0 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17210137 11,0 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17210137
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Principalement utilisé pour les applications de microscopie. Les pinces/pinces à pointe ultra fine coniques droites de haute précision Fisherbrand sont fabriquées en acier inoxydable antimagnétique.
  • Pointe ultra-fine conique droite
  • Meilleurs points disponibles
  • Fabriqué en acier inoxydable antimagnétique
Spécification
Type de produit Pinces/forceps
Longueur (impériale) 4,25 in
Longueur (métrique) 11,0 cm
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Microscopie
Hauteur (impériale) 0,06 in
Hauteur (métrique) 1.5 mm
Quantité Unité
Modèle Droit
Type de pointe Droit effilé, ultra fin
Largeur (impériale) 0,375 in
Largeur (métrique) 9.5 mm