Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture en verre haute température avec bouchon rouge
Code produit 15826861 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
10 000 mL
1 000 ml
250 ml
2 000 ml
500 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) unitSize
15826861 250 ml 10 pièces
15816861 100 ml 10 pièces
15836861 500 ml 10 pièces
15846861 1 000 ml 10 pièces
15886851 2 000 ml 1 pièce
15896851 5 000 ml 1 pièce
15806861 10 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 15826861
Only null left
Add to basket
Add to basket
Avec un anneau de versement anti-goutte transparent remplaçable en PP.
  • Pastille de marquage permanent en émail blanc
  • Bouchon à vis GL 45
  • Revêtement de bouchon en silicone/PTFE
  • Autoclavable
  • Verre borosilicaté
  • Bouchon TP 220
  • Résiste à des températures allant jusqu'à 200 °C
Note:  L'image présentée est à titre indicatif seulement ; la taille peut varier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 2,7 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Comprend Anneau verseur anti-goutte en polypropylène
Matériau Verre borosilicaté
Température max. (métrique) 200°C
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Rouge
Graduations 50 à 200 ml
Matériau de revêtement Silicone / PTFE
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 138 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 5,4 in
Matériau du bouchon TP 220
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 70 mm
Type de bouchon Bouchon à vis