Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture en verre haute température avec bouchon rouge
Code produit 15836861 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
10 000 mL
1 000 ml
250 ml
2 000 ml
500 ml
5 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15836861 500 ml 10 pièces
15816861 100 ml 10 pièces
15826861 250 ml 10 pièces
15846861 1 000 ml 10 pièces
15886851 2 000 ml 1 pièce
15896851 5 000 ml 1 pièce
15806861 10 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15836861
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec un anneau de versement anti-goutte transparent remplaçable en PP.
  • Pastille de marquage permanent en émail blanc
  • Bouchon à vis GL 45
  • Revêtement de bouchon en silicone/PTFE
  • Autoclavable
  • Verre borosilicaté
  • Bouchon TP 220
  • Résiste à des températures allant jusqu'à 200 °C
Note:  L'image présentée est à titre indicatif seulement ; la taille peut varier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 3,3 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Comprend Anneau verseur anti-goutte en polypropylène
Matériau Verre borosilicaté
Température max. (métrique) 200°C
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Rouge
Graduations 100 à 400 ml
Matériau de revêtement Silicone / PTFE
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 176 mm
Hauteur (impériale) 6,9 in
Matériau du bouchon TP 220
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 86 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 17 oz.
Type de produit Flacon pour milieu de culture