Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture en verre haute température avec bouchon rouge
Code produit 15846861 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
10 000 mL
1 000 ml
250 ml
2 000 ml
500 ml
5 000 ml
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
15846861 1 000 ml 10 pièces
15816861 100 ml 10 pièces
15826861 250 ml 10 pièces
15836861 500 ml 10 pièces
15886851 2 000 ml 1 pièce
15896851 5 000 ml 1 pièce
15806861 10 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 15846861
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Avec un anneau de versement anti-goutte transparent remplaçable en PP.
  • Pastille de marquage permanent en émail blanc
  • Bouchon à vis GL 45
  • Revêtement de bouchon en silicone/PTFE
  • Autoclavables
  • Verre borosilicaté
  • Bouchon TP 220
  • Résistent à des températures allant jusqu’à 20
Specifications
Capacité (métrique) 1 000 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 3,9 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
Comprend Anneau verseur anti-goutte en polypropylène
Matériau Verre borosilicaté
Température max. (métrique) 200°C
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Rouge
Graduations 100 à 900 ml
Matériau de revêtement Silicone / PTFE
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 225 mm
Hauteur (impériale) 8,8 in
Matériau du bouchon TP 220
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 101 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 33,8 oz
Type de produit Flacon pour milieu de culture