Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angles fixes HIGHConic™ III
Code produit 15155273 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15155273 6 x 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15155273 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75005709
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Observez les échantillons à travers un couvercle transparent pour plus de sécurité et de confort en cas de déversement.
Observez les échantillons au travers d’un couvercle transparent pour plus de sécurité et de commodité avec le rotor Thermo Scientific™ HIGHConic™ III, qui peut accueillir 6 tubes coniques de 50 ml jusqu’à 9,500 tr/min / 12,108 x g dans une configuration à angle fixe pour vos applications basées sur la recherche.
Permet de traiter 6 tubes de 50 ml en configuration à angle fixe et à une FCR supérieure à 10,000 x g dans des conditions étanches. Le couvercle de confinement biologique transparent permet une visualisation pour plus de sécurité et de commodité, et est certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni.
Le changement de rotor Auto-Lock par bouton-poussoir, sécurisé, améliore la facilité d’utilisation, avec :
  • Une installation et une dépose sans problème du rotor
  • Aucun outil n’est nécessaire
  • Des procédures de changement de rotor simples
  • Un accès dégagé à la chambre à des fins de nettoyage
  • Un passage rapide d’une application à l’autre, des tubes coniques aux tubes de prélèvement sanguin, des microtubes aux microplaques, et la flexibilité d’adaptation aux besoins en évolution de votre laboratoire
Informations de commande :
Le couvercle de confinement biologique de rechange (75005731), les joints toriques de rechange (75003058) et les adaptateurs sont vendus séparément. Contactez votre responsable de compte pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 50 mL
FCR max. 12,108 ×g
Vitesse max. 9 500 tr/min
Rayon (métrique) 120 mm
Facteur K 2488
Longueur max. du tube 121 mm
Diamètre max. du tube 30 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall ST 8, Megafuge 8 et SL 8
Angle 45°
Biocontainment Oui