Description
- Pour une utilisation avec des thermomètres électroniques IKA, tiges de support et capteurs de température
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) de la tige | 184,5 mm |
| Type de produit | Tige de fixation |
| Dimensions | 10 mm de diamètre |
| À utiliser avec (application) | Fixation de l'ETS-D5 avec H 44 à la tige de support |
| Quantité | 1 de chaque |