Learn More
Honokiol, MedChemExpress
Product Code. 16498946
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
200mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16498946 100 mg 100mg
16484717 50 mg 50mg
16461476 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16498946 Supplier Medchem Express Supplier No. HYN0003
 Restricted Item
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Honokiol is a bioactive, biphenolic phytochemical that possesses potent antioxidative, anti-inflammatory, antiangiogenic, and anticancer activities by targeting a variety of signaling molecules. It inhibits the activation of Akt. Honokiol can readily cross the blood brain barrier.
Honokiol is a bioactive, biphenolic phytochemical that possesses potent antioxidative, anti-inflammatory, antiangiogenic, and anticancer activities by targeting a variety of signaling molecules. It inhibits the activation of Akt. Honokiol can readily cross the blood brain barrier.
Spezifikation
Chemical Name or Material Honokiol
CAS 35354-74-6
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H18O2
Quantity 100 mg
Synonym NSC 293100
Solubility Information DMSO : ≥ 50 mg/mL (187.74 mM)
SMILES OC1=C(CC=C)C=C(C2=CC(CC=C)=CC=C2O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 266.33
Formula Weight 266.33
Percent Purity 98.92%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.