Learn More
Scientific Industries SI™ Porte-tubes horizontal
Code produit 15527355 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de 15 ml
24 microtubes
Tubes de 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15527355 24 microtubes 1 pièce
15507355 Tubes de 50 ml 1 pièce
15517355 12 tubes de 15 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15527355 Fournisseur Scientific Industries SI™ Code fournisseur 83041274
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fixez fermement les tubes de manière simple et rapide. Le support de tubes horizontal Scientific Instruments SI™ ne nécessite pas d’accessoires supplémentaires pour son utilisation.
  • Maintient les tubes en place à l’horizontale.
  • Le support se fixe sur n’importe quel agitateur Vortex-Genie™ 2 et Vortex-Genie™ Pulse
  • Aucune fixation supplémentaire requise
  • Maintient les tubes en place à l’horizontale.
  • Le support se fixe sur n’importe quel agitateur Vortex-Genie™ 2 et Vortex-Genie™ Pulse
  • Aucune fixation supplémentaire requise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 24 microtubes
À utiliser avec (équipement) Agitateur Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse
Nbre de positions 24