Learn More
Fisherbrand™ Kit adaptateur de tuyau pour pompes à vide à palettes
Code produit 15576335 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
15576335 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15576335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00€
    321.27€ / 1 pièces
    Économisez 130.73€
    28% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce kit adaptateur de tuyau avec toutes les pompes à vide à palettes Fisherbrand. Les kits d’adaptateurs de tuyau pour pompes à vide à palettes rotatives Fisherbrand™ comprennent des adaptateurs de tubulure et des pinces en acier inoxydable
  • Kit d’adaptateurs de tuyau à vide
  • Pour les pompes à vide à palettes Fisherbrand
  • Adaptateurs de tubulure et pinces en acier inox pour des raccords étanches au vide
  • Tuyau en caoutchouc aux parois épaisses de 1,5 m aux tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Tuyau DN10 et DN20, adaptateurs et pinces en acier inox
Type de pompe Kit d’adaptateur de tuyau pour pompes à vide à palettes
À utiliser avec (équipement) Toutes les pompes à vide Fisherbrand