Learn More
Horst™ Conducteur chauffant flexible modèle HSS
Code produit 10097081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,6 m (L)
10 Lm
1 m (L)
2 m (L)
3 m (L)
4 m (L)
5 m (L)
6 m (L)
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10097081 2 m (L) 1 pièce
10280062 0,6 m (L) 1 pièce
10648852 10 Lm 1 pièce
10097071 1 m (L) 1 pièce
10240112 3 m (L) 1 pièce
10532512 4 m (L) 1 pièce
10478261 5 m (L) 1 pièce
10210212 6 m (L) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10097081 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 20903
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Dimensions (L x l) 2 m (L)
Dimensions (L x l x H) 2 m (L)
Alimentation électrique Tension ∼230 V
Modèle HSS
Type de produit Conducteur chauffant flexible
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.