Learn More
Herka™ Pycnomètre en verre borosilicaté Hubbard™
Code produit 11900657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11900657 30 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11900657 Fournisseur Herka™ Code fournisseur A1858300
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour déterminer et comparer la densité ou les valeurs de densité relative. Le pycnomètre en verre borosilicaté Herka™ Hubbard™ convient à une utilisation avec des liquides ou des solides.
  • Pour une utilisation avec des liquides ou des solides
  • Construction en verre borosilicaté
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Mesure de la densité et de la densité relative