Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Grattoir triangulaire
Code produit 12804811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
24,8 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la poignée Conditionnement
12804811 24,8 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12804811 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur F368200001
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce grattoir en plastique est doté d’une lame triangulaire rigide biseautée et effilée
  • S'étend sur une largeur de 11,1 cm (4 3/8 in).
  • La forme du manche offre une préhension confortable et sûre
  • En PP blanc conforme aux exigences de la FDA pour un contact direct avec des aliments, médicaments et cosmétiques
  • Autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F)
Spécification
Type de produit Grattoir triangulaire
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Nature
Couleur blanc
Longueur (impériale) 9,75 in
Longueur (métrique) 24,8 cm
Longueur (métrique) de la poignée 24,8 cm
Matériau Plastique
Largeur (métrique) 11,1 cm