Learn More
Invitrogen™ Human beta-Glucuronidase/GUSB ELISA Kit
Product Code. 17174743
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 x 96 Tests
96 Tests
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 96
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17174743
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ EH43RB
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
ELISA
Human beta-Glucuronidase/GUSB quantitates human beta-Glucuronidase/GUSB in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human beta-Glucuronidase/GUSB.
The GUSB gene encodes beta-glucuronidase (EC 3.2.1.31), a lysosomal hydrolase involved in the stepwise degradation of glucuronic acid-containing glycosaminoglycans. It is a tetrameric glycoprotein composed of identical subunits. The GUSB gene is mutated in mucopolysaccharidosis type VII (MPS7; MIM 253220).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accession Number Ac2-223; adipose storage deficiency; AI747421; asd; beta glucuronidase; beta-D-glucuronidase; beta-G1; Beta-glucuronidase; BG; g; glucuronidase beta; glucuronidase, beta; Gur; Gus; GUSB; Gus-r; Gus-s; Gus-t; Gus-u; Gut; MPS7
Assay Range 0.18 to 40 ng/mL
Assay Sensitivity 0.18 ng/mL
Conjugate HRP
Product Type ELISA
Sample Type Plasma, Serum, Supernatant
For Use With (Equipment) Colorimetric Microplate Reader
Gene ID (Entrez) 2990
Gene Symbol GUSB
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Contents Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Label or Dye HRP
Quantity 96 Tests
Regulatory Status RUO
Sample Volume Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL
Storage Requirements 2°C to 8°C
Target GUSB
Test Time 1 hrs 20 mins
Total Assay Time 4 hrs 45 mins
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato