Learn More
Human Kidney Total RNA for QuantiGene Assays
Product Code. 32096758
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
32096758 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32096758 Supplier Invitrogen Supplier No. QS0616
 Restricted Item
Expédition estimée: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifica
Species Human
Sample Type RNA
For Use With (Application) Nucleic Acid Quantitation
Product Type Total RNA
Quantity 10 μg
Sample Source Pooled, Normal Tissue
Shipping Condition Dry Ice
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.