Learn More
Axygen™ Pointe de pipette HybridRack™, longue, surface Maxymum Recovery
GREENER_CHOICE
Code produit. 30090431 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
300 μl
1 000 μl
Couleur:
Bleu
Rouge
Vert
Conditionnement:
960 pièces
Code produit. Volume (métrique) Couleur unitSize
30090431 10 μl Rouge 960 pièces
30090438 1 000 μl Bleu 960 pièces
30090441 300 μl Vert 960 pièces
3 options
Code produit. 30090431
Marque: Axygen™ ERF10XTLRS
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le système HybridRack élimine environ 70 % du plastique par rapport aux portoirs pour pointes de pipette en plastique conventionnels.
Le système Axygen HybridRack combine durabilité et fonctionnalité afin de créer une nouvelle pointe de pipette écologique qui est soutenue par la qualité et la valeur de Coring.
  • Le système HybridRack élimine environ 70 % du plastique par rapport aux portoirs pour pointes de pipette en plastique conventionnels.
  • Le plateau en plastique combiné à la base en carton offre une plateforme de pipetage stable. Le système HybridRack est conçu pour permettre aux utilisateurs finaux de pipeter directement à partir du système, même lorsqu’ils utilisent un instrument multicanal.
  • La base en carton peut être facilement recyclée dans le cadre de la plupart des programmes de recyclage locaux.
  • Toutes les références du système HybridRack sont fournies stériles. Les configurations avec filtre, Maxymum Recovery et sans filtre sont disponibles.
  • Le système HybridRack est fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée selon les normes ISO 13485, ISO 14001 et Energy Star.
  • Les pointes de pipette incluses dans l’offre HybridRack sont les mêmes que celles de la ligne de produits Axygen MultiRack.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Surface Maxymum Recovery
Volume (métrique) 10 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Rouge
Autoclavable Non autoclavable
Format Rack
Type de pointe Version longue
Type de produit Pointes de pipettes
Code couleur Rouge
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduée Non