Learn More
Cytiva HyClone™ Newborn Bovine Calf Serum
Description
- Supplement cell culture growth with New Zealand sourced Cytiva HyClone Newborn Bovine Calf Serum, an excellent and cost-effective alternative to fetal bovine serum (FBS).
- Sourced from animals that are typically less than 10 days old
- Traceable
- Conforms to USDA regulations
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Amber |
| Content And Storage | -10°C or Lower, Once Thawed Store at 2°C to 8°C |
| Species | Bovine |
| Age | <10 Days |
| Country of Origin | New Zealand |
| Format | Bottle |
| Product Type | Newborn Calf Bovine Serum |
| Quantity | 30 to 45 Doses |
| Serum Treatment | Heat-inact, Gamma-irr |
| Sterility | Sterile-filtered |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?