Learn More
Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aq. soln., stab., Thermo Scientific™
For Bleaching and Deodorizing Textiles, Wood, Hair
41.65€ - 55.65€
Identifiants chimiques
| CAS | 7722-84-1 |
|---|---|
| Formule moléculaire | H2O2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 34.014 |
| Numéro MDL | MFCD00011333 |
| Clé InChI | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
| CID PubChem | 784 |
| ChEBI | CHEBI:16240 |
| Nom IUPAC | hydrogen peroxide |
| SMILES | OO |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11387648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033323.AD |
50mL |
45.70€ 41.65€ / 50mL Économisez 4.05€ 8% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11415000
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033323.AP |
61.80€ 55.65€ / 500mL Économisez 6.15€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| H2O2 | |
| MFCD00011333 | |
| oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
| CHEBI:16240 | |
| OO |
Spécification
| Hydrogen peroxide | |
| H2O2 | |
| 3587191 | |
| oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
| MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
| hydrogen peroxide | |
| 784 | |
| 34.02 | |
| 1.335 |
| 7722-84-1 | |
| MFCD00011333 | |
| 1.11 g/cm3 | |
| Soluble in water,alcohol and ether. Insoluble in petroleumMiscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether. | |
| OO | |
| 34.014 | |
| CHEBI:16240 | |
| ACS | |
| 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P370+P378q-P501c
H271-H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-765-0
missing translation for 'rtecsNumber' : MX0899000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures