Learn More
Fisherbrand™ Support pour endomètre, 10 places
GREENER_CHOICE
Code produit 30130292 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30130292 Gris 1 pièce
30130293 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30130292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.40€
    97.09€ / 1 pièces
    Économisez 16.31€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Support pour manipulation légère et protection solide pour les hydromètres en verre fragiles.
Le support pour électromètres peut contenir jusqu’à 10 hydromètres avec des diamètres allant jusqu’à 31 mm, ce qui assure un stockage sûr, un séchage efficace et un transport sécurisé.
Organisation sécurisée
  • Les fentes en forme de gouttes maintiennent les hydromètres en toute sécurité, prennent en charge une gamme de diamètres et permettent une insertion et un retrait faciles
  • La configuration à 3 niveaux améliore la stabilité et la protection du corps de l’hydromètre
Propre et pratique
  • Les poignées intégrées offrent une prise sûre pour un transport sûr et pratique
  • Le plateau de gouttes amovible simplifiera le nettoyage et l’entretien, améliorant l’hygiène et la protection de votre espace de travail
Conception robuste
  • La base large stable assure une stabilité accrue et un placement sûr pour les hydromètres
  • La construction durable en Polypropylène est facile à nettoyer, durable et entièrement réutilisable
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Gris
Capacité Densimètres (longs), Densimètres (courts)
Matériau Polypropylène
Positions 10
Dimensions 29.5 x 17.50 x 23.40 cm
Longueur (métrique) 29.5 cm
Comprend Bac de récupération
Type de produit Rack pour densimètres
Étagères 3 niveaux
Hauteur (métrique) 23.4 cm
Largeur (métrique) 17.50 cm