Learn More
Pansements pour trousse de premiers secours
Code produit 12950455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Pansement HypaPlast
Dimensions:
7,2 x 2,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Dimensions Conditionnement
12950455 Pansement HypaPlast 7,2 x 2,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12950455 Fournisseur Safety First Code fournisseur D8001
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les pansements de premiers secours comme partie intégrante de votre trousse de premiers secours, que ce soit au travail, à l'école ou à la maison.
ul>
  • Différentes tailles, couleurs et styles
  • Inclus : pansements résistants à l’eau, pansements en tissu et pansements bleus détectables pour le secteur de la restauration
  • Solide, durable et très adaptable
  • Spécification
    Matériau Tissu
    Type de produit Pansement HypaPlast
    Stérilité Stérile
    Quantité 100 Pk.
    Dimensions 7,2 x 2,5 cm
    Dimensions (L x l) 7.2 x 2.5 cm
    Type d’emballage Emballage individuel
    Étanche Oui
    À utiliser avec (application) Kit de premiers secours polyvalent