Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
BIOPHARMA
Code produit 10334273 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Format de colonne:
Cartouche de protection, 2/boîte
Colonne HTS, boîte de 3
Colonne analytique
Colonne haute température
Colonne préparative
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
56 product options available for selection
Product selection table with 56 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Format de colonne Conditionnement
10334273 100 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10449334 30 mm 1 mm 3 μm Colonne analytique 4 pièces
10087874 30 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10057484 30 mm 3 mm 3 μm Colonne analytique -
10755316 50 mm 1 mm 3 μm Colonne analytique -
10641514 50 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10437263 50 mm 3 mm 3 μm Colonne analytique -
10130593 50 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10129334 100 mm 1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10384603 100 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10682854 100 mm 3 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10223313 100 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10569925 150 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10518215 150 mm 3 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10017394 150 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique -
10744624 100 mm 4,6 mm 3 μm Colonne haute température 1 pièce
10333025 100 mm 3 mm 3 μm Colonne haute température 1 pièce
10191333 100 mm 2,1 mm 3 μm Colonne haute température 1 pièce
10037504 100 mm 1 mm 3 μm Colonne haute température 1 pièce
10131913 50 mm 4,6 mm 3 μm Colonne haute température 1 pièce
10354873 50 mm 2,1 mm 3 μm Colonne haute température 1 pièce
10704386 30 mm 2,1 mm 3 μm Colonne haute température 1 pièce
11538300 10 mm 2,1 mm 3 μm Cartouche de protection, 2/boîte 2 pièces
11548300 10 mm 3 mm 3 μm - 2 pièces
11558300 10 mm 4 mm 3 μm Cartouche de protection, 2/boîte 2 pièces
10764437 10 mm 1 mm 3 μm - 2 pièces
10259794 10 mm 1 mm 5 μm - 2 pièces
11568300 10 mm 2,1 mm 5 μm - 2 pièces
11588300 10 mm 4 mm 5 μm - 2 pièces
11578300 10 mm 3 mm 5 μm - 2 pièces
10631134 50 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique -
10543985 100 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10579818 150 mm 1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10188904 150 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10548205 150 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10753406 30 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10007744 100 mm 1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10640716 30 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10763406 30 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10745983 100 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10322435 50 mm 1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10738043 50 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10191163 50 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique -
10084453 150 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10408014 150 mm 21,2 mm 5 μm Colonne préparative 1 pièce
10095984 150 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative 1 pièce
10271285 100 mm 30 mm 5 μm Colonne préparative -
10169284 100 mm 21,2 mm 5 μm Colonne préparative 1 pièce
10270855 100 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative 1 pièce
10089832 100 mm 4,6 mm 5 μm Colonne haute température -
10121533 100 mm 2,1 mm 5 μm Colonne haute température 1 pièce
10203053 50 mm 4,6 mm 5 μm Colonne haute température 1 pièce
10293763 50 mm 2,1 mm 5 μm Colonne haute température 1 pièce
10429534 30 mm 4,6 mm 5 μm Colonne haute température 1 pièce
10753616 30 mm 2,1 mm 5 μm Colonne haute température 1 pièce
11518720 20 mm 2,1 mm 5 μm Colonne HTS, boîte de 3 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 56 options available.
56 options
Code produit 10334273 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 35005102130
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser pour une meilleure rétention des composés polaires et une séparation des analytes structurellement proches, avec une excellente stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Possibilités de séparation étendues grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypercarb™ 100 % carbone graphite poreux. Meilleures rétention des composés polaires et séparation des analytes structurellement proches, stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Adaptées à la résolution des séparations problématiques.
  • Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
  • Orthogonalité réelle par rapport aux C18
  • Substances structuralement proches séparées
  • Stabilité de pH 0 à 14
  • Excellentes pour les applications à haute température
  • Colonne 100 % acier inoxydable
  • Colonne exempte de PEEK pour une utilisation à des températures supérieures à 120°C
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Veuillez noter que certaines colonnes s’utilisent à des températures élevées. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 2,1 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 0 à 14
Porosité 250 Å
Quantité Chaque
Surface spécifique 120 m²/g
Température 105°C
Phase stationnaire Carbone graphite poreux
Gamme de produits Hypercarb
Matériau de remplissage Sphérique, carbone graphite poreux
Taux de carbone 100 %
Type de colonne Phase inverse
Phase Phase inverse
Type de produit Colonne analytique