Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Cartouches et pré-colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™ en carbone graphite poreux
Product Code. 11568300 Shop All Thermo Scientific Products| Product Code. | Longueur (métrique) | Granulométrie | unitSize | Diamètre (métrique) | Format de colonne |
|---|---|---|---|---|---|
| 11568300 | 10 mm | 5 μm | 2 pièces | - | - |
| 10449334 | 30 mm | 3 μm | 4 pièces | 1 mm | Colonne analytique |
| 10087874 | 30 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10057484 | 30 mm | 3 μm | - | 3 mm | Colonne analytique |
| 10755316 | 50 mm | 3 μm | - | 1 mm | Colonne analytique |
| 10641514 | 50 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10437263 | 50 mm | 3 μm | - | 3 mm | Colonne analytique |
| 10130593 | 50 mm | 3 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10129334 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 1 mm | Colonne analytique |
| 10384603 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10682854 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 3 mm | Colonne analytique |
| 10223313 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10569925 | 150 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10518215 | 150 mm | 3 μm | 1 pièce | 3 mm | Colonne analytique |
| 10017394 | 150 mm | 3 μm | - | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10744624 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne haute température |
| 10333025 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 3 mm | Colonne haute température |
| 10191333 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne haute température |
| 10037504 | 100 mm | 3 μm | 1 pièce | 1 mm | Colonne haute température |
| 10131913 | 50 mm | 3 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne haute température |
| 10354873 | 50 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne haute température |
| 10704386 | 30 mm | 3 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne haute température |
| 11538300 | 10 mm | 3 μm | 2 pièces | 2,1 mm | Cartouche de protection, 2/boîte |
| 11548300 | 10 mm | 3 μm | 2 pièces | - | - |
| 11558300 | 10 mm | 3 μm | 2 pièces | 4 mm | Cartouche de protection, 2/boîte |
| 10764437 | 10 mm | 3 μm | 2 pièces | - | - |
| 10259794 | 10 mm | 5 μm | 2 pièces | - | - |
| 11588300 | 10 mm | 5 μm | 2 pièces | - | - |
| 11578300 | 10 mm | 5 μm | 2 pièces | - | - |
| 10631134 | 50 mm | 5 μm | - | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10543985 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10579818 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 1 mm | Colonne analytique |
| 10188904 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 3 mm | Colonne analytique |
| 10548205 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10753406 | 30 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10007744 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 1 mm | Colonne analytique |
| 10334273 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10640716 | 30 mm | 5 μm | 1 pièce | 3 mm | Colonne analytique |
| 10763406 | 30 mm | 5 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne analytique |
| 10745983 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 3 mm | Colonne analytique |
| 10322435 | 50 mm | 5 μm | 1 pièce | 1 mm | Colonne analytique |
| 10738043 | 50 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10191163 | 50 mm | 5 μm | - | 3 mm | Colonne analytique |
| 10084453 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne analytique |
| 10408014 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 21,2 mm | Colonne préparative |
| 10095984 | 150 mm | 5 μm | 1 pièce | 10 mm | Colonne préparative |
| 10271285 | 100 mm | 5 μm | - | 30 mm | Colonne préparative |
| 10169284 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 21,2 mm | Colonne préparative |
| 10270855 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 10 mm | Colonne préparative |
| 10089832 | 100 mm | 5 μm | - | 4,6 mm | Colonne haute température |
| 10121533 | 100 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne haute température |
| 10203053 | 50 mm | 5 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne haute température |
| 10293763 | 50 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne haute température |
| 10429534 | 30 mm | 5 μm | 1 pièce | 4,6 mm | Colonne haute température |
| 10753616 | 30 mm | 5 μm | 1 pièce | 2,1 mm | Colonne haute température |
| 11518720 | 20 mm | 5 μm | 3 pièces | 2,1 mm | Colonne HTS, boîte de 3 |
Utilisez le code promo 27991
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27991" pour bénéficier de cette offre.
Description
Possibilités de séparation étendues grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypercarb™ 100 % carbone graphite poreux. Meilleures rétention des composés polaires et séparation des analytes structurellement proches, stabilité aux pH extrêmes et aux températures élevées.
Adaptées à la résolution des séparations problématiques.
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport aux C18
- Substances structuralement proches séparées
- Stabilité de pH 0 à 14
- Excellentes pour les applications à haute température
- Colonne 100 % acier inoxydable
- Colonne exempte de PEEK pour une utilisation à des températures supérieures à 120°C
Informations de commande :
d’autres tailles de colonne sont également disponibles. Veuillez noter que certaines colonnes s’utilisent à des températures élevées. Pour plus d’informations, contactez votre service client.
Specifications
Specifications
| Taux de carbone | 100 % |
| Quantité | 2/boîte |
| pH | 0 à 14 |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 10 mm |
| Porosité | 250 Å |
| Surface spécifique | 120 m²/g |
| Pression max. | 5 800 psi (400 bars) |
| Type | Cartouche de protection |
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Support Uniguard à raccord direct et indépendant |
| Phase stationnaire | Carbone graphite poreux |
| Température (métrique) maximale | 105°C |
| Matériau de remplissage | Carbone graphite poreux |
| Phase | Phase inverse |
| Type de colonne | Phase inverse |
| Gamme de produits | Hypercarb |
| Show More Show Less |