Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C18
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ BDS C18
Code produit 10283703 Tous les produits Thermo Scientific Produits| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Format de colonne | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 10283703 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10662674 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10670136 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 16308586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard | 1 pièce |
| 10079192 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10067244 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10203423 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10488004 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 17410024 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Cartouche de protection | 1 pièce |
| 10610156 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | - |
| 10110513 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10389543 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 11593041 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10097544 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10217423 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10484983 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10616185 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10403475 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10438964 | 200 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10503425 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10494435 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10468054 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10344413 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10734414 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10350885 | 150 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10340885 | 150 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | - |
| 10075964 | 100 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10066694 | 100 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | - |
| 10279864 | 50 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10621416 | 50 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10100943 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10764047 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10601144 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10424983 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10455733 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | - |
| 11969098 | 10 mm | 4 mm | 2,4 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 11919098 | 10 mm | 2.1 mm | 2,4 μm | Cartouche de garde, 4/boîte | 4 pièces |
| 10203183 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10027314 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique | - |
| 10558025 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10099332 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10374183 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10723657 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10666604 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10243703 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | - |
| 10563225 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10478754 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10495163 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10511695 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
| 10269864 | 30 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | Colonne analytique | 1 pièce |
Utilisez le code promo 27993
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27993" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour des colonnes universelles robustes pouvant être utilisées dans une vaste gamme d’applications, choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18. Ces colonnes économiques présentent une activité silanol réduite et offrent une fiabilité inégalée aux laboratoires d’AQ/CQ. Créée à partir de la silice Hypersil bien connue, la silice désactivée pour les bases est l’un des matériaux de remplissage disponibles les plus appréciés.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
- Colonnes Hypersil d’origine du fabricant
- Silice désactivée avec une activité silanol résiduelle minimale
- Reproductibilité exceptionnelle
- Colonnes économiques à usage général
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 130 Å |
| Surface spécifique | 170 m²/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Phase stationnaire | C18 |
| Gamme de produits | Hypersil BDS |
| Matériau de remplissage | Silice, sphérique, désactivée, à base entièrement poreuse |
| Taux de carbone | 11 % |
| Type de colonne | Phase inverse |
| “End-capped” | Oui |
| Phase | Phase inverse |
| Afficher plus Afficher moins |