Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS-2 C18
Code produit 10552075 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
3,0mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Conditionnement
10552075 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10211155 50 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
11527511 125 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10130793 100 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10745374 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 pièce
10678913 250 mm 4 mm 5 μm 1 pièce
10640056 10 mm 4 mm 3 μm 4 pièces
10097354 50 mm 4,6 mm 3 μm -
10007514 100 mm 4 mm 3 μm -
10677893 100 mm 4,6 mm 3 μm -
10212105 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 pièce
10361155 10 mm 4,6 mm 5 μm 4 pièces
10528615 150 mm 3,0mm 5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10552075 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31605254630
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utiliser comme phase C18 à usage général pour les analytes acides et neutres séparés dans des conditions de fonctionnement difficiles.
Utilisez cette L1 fiable et bien testée. Les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 sont une alternative aux marques de colonnes plus anciennes couramment référencées dans les méthodes validées.
Les phases stationnaires Hypersil font référence dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
  • Basées sur une silice de type A
  • Excellente reproductibilité
  • Sélectivité sur une vaste gamme d’applications
  • Fabriquées conformément aux directives de qualité des normes ISO 9001:2000
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 80 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 11 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse