Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Hypersil™ ODS C18
Code produit 10019192 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
30 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
20 mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
10 μm
Format de colonne:
Cartouche de garde, 4/boîte
Colonne analytique
Colonne préparative
Colonne préparative, standard
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
54 product options available for selection
Product selection table with 54 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Format de colonne Conditionnement
10019192 150 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10009432 50 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
11547441 30 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10678825 50 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
11557441 60 mm 4 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
16318586 250 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
10288034 60 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10728063 50 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
16328586 250 mm 20 mm 5 μm Colonne préparative, standard 1 pièce
10434593 100 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10159014 100 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10381795 100 mm 4 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
11517451 75 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10243313 100 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10189274 125 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
11543181 250 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10689965 125 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
11553181 250 mm 10 mm 5 μm Colonne préparative 1 pièce
10572275 125 mm 4 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10783805 125 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10263553 150 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10763616 150 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10429344 150 mm 4 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
11597451 150 mm 4 mm 10 μm Colonne analytique 1 pièce
10527494 200 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10498944 200 mm 4 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10456854 200 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10140693 250 mm 2,1 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10097384 250 mm 3 mm 5 μm Colonne analytique 1 pièce
10640584 250 mm 4 mm 5 μm Colonne analytique -
10099282 250 mm 4,6 mm 5 μm Colonne analytique -
10650246 10 mm 3 mm 5 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10581295 10 mm 4 mm 3 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10016024 10 mm 3 mm 3 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10551105 10 mm 2,1 mm 3 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10414593 10 mm 4 mm 5 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10543795 10 mm 2,1 mm 5 μm Cartouche de garde, 4/boîte 4 pièces
10723995 250 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10017904 250 mm 4 mm 3 μm Colonne analytique -
10488014 250 mm 3 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10649565 250 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10404593 150 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10202065 150 mm 4 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10689205 150 mm 3 mm 3 μm Colonne analytique -
10160593 150 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10418613 125 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10668334 125 mm 4 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10611134 100 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10767655 100 mm 4 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10126383 100 mm 3 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10582445 100 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10610944 50 mm 4,6 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
10477824 50 mm 3 mm 3 μm Colonne analytique -
10364223 50 mm 2,1 mm 3 μm Colonne analytique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 54 options available.
54 options
Product Code. 10019192 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 30105154630
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
À utiliser comme phase C18 à usage général pour les analytes acides et neutres.
Choisissez les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 comme phase C18 à usage général pouvant être utilisée dans une vaste gamme d’applications.
Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans de nombreuses méthodes HPLC dans le monde entier. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, nous recommandons d’utiliser les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ comme alternative.
  • Efficacité élevée et reproductibilité éprouvée
  • Exceptionnellement fiables
  • Séparation d’une vaste gamme de composés, notamment les composés apolaires, modérément polaires et lipophiles comme les triglycérides
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne, y compris des colonnes préparatives, sont disponibles. également disponibles en 10 μm. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 5 μm
pH 2 à 8
Porosité 120 Å
Surface spécifique 170 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Hypersil classique
Matériau de remplissage Silice sphérique, entièrement poreuse de type A
Taux de carbone 10 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Stainless Steel
Technique Reversed Phase HPLC