Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes I/P™, silicone durci au platine
Code produit 13246990 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
26
73
82
Conditionnement:
1 pièce
25ft
7.60m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
13246990 82 25ft
11815201 26 1 pièce
10693713 73 7.60m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13246990 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 9641082
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisez le risque de piégeage de particules grâce à une surface intérieure lisse
Optimisez les performances de votre pompe Masterflex™ avec cette tubulure pour pompes en silicone. La tubulure de précision pour pompes en silicone durci au platine Masterflex™ I/P™ offre un débit précis et reproductible. Elle est idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique.
  • La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
  • Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une répétabilité, une reproductibilité et une précision élevées
  • Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
  • Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
  • Approbations réglementaires pour correspondre à votre application spécifique
  • Toujours en stock — la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
  • Tubulure économique avec une durée de vie plus longue
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VIFDA 21 CFR 177.2600, supérieur aux normes sanitaires 3 A de la pharmacopée européenne (PE)
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/2 po
Diamètre (métrique) interne 12,7 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (impériale) externe 0,98 in
Diamètre (métrique) externe 25 mm
Longueur totale (impériale) 25 pieds
Longueur totale (métrique) 760 cm
À utiliser avec Pompes Masterflex I/P
À utiliser avec (application) Applications pharmaceutiques, biotechnologiques, alimentaires et de pompage péristaltique
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Stérilité Stérile
Taille de la tubulure 82
Débit 0,02 à 13 ml/min
Tuyau cannelé 12,7 in
Hauteur (métrique) 8,8 m Eau
Hauteur (impériale) 29 pieds d’eau
Perméabilité aux gaz CO2 : 25 147, O2: 4715, N2 : 2284
Couleur Translucide
Max. Operating Temperature (Metric) 212°C
Type de produit Tube de pompe