Learn More
Fisherbrand™ Flacon de prélèvement en verre sodocalcique de type III
Code produit 14881582 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
3 ml
4 ml
8 ml
16 ml
25 ml
35 ml
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
14881582 25 ml 100 pièces
14851582 16 ml 100 pièces
14841582 3 ml 250 pièces
14821582 8 ml 100 pièces
14801582 2 ml 250 pièces
14801592 35 ml 100 pièces
14811582 4 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 14881582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.80€
    33.92€ / 100 pièces
    Économisez 4.88€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons fiables pour le prélèvement, l’analyse et le stockage des petits échantillons. Les flacons de prélèvement en verre sodocalcique de type III Fisherbrand™ conviennent parfaitement à différentes applications diagnostiques, pharmace
  • Flacon en verre sodocalcique transparent de type III
  • Avec bouchon poussoir
Spécification
Diamètre (métrique) interne 25 mm
Couleur Concluant
Matériau Verre sodocalcique (type 3)
Volume (métrique) 25 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon poussoir
Quantité 100 paquet
Hauteur (métrique) 75 mm