Learn More
IKA™ Agitateur magnétique Color Squid à affichage numérique
GREENER_CHOICE
Code produit 10104444 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10104444 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10104444 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003671000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Petit agitateur magnétique avec surface en verre décorée de différents motifs de drapeau. Moteur à commande électronique pour une capacité supérieure.
  • Capacité d’agitation maximale 1 L
  • Plage de vitesses supérieure de 0 à 2500 tr/min.
  • Affichage numérique à LED de la vitesse
  • Excellente résistance chimique grâce à la partie supérieure en verre et au fond synthétique en TPC-E
Compliance
Classe de protection conforme à la norme DIN EN60529 IP54, homologation cULus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 0 à 2 500 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Verre
Capacité 1 L
Affichage LED
Tension 100/240 V
Puissance 4 W
Hauteur (métrique) 45 mm
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 115 mm
Ampérage 300 mA
Fréquence 50/60 Hz
Certifications/Conformité DIN EN 60529
Garantie et services 24 mois
Matériau TPC-ET
Modèle Blanc
Type du moteur À commande électronique
Type de protection IP54
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Type Agitateur magnétique
Poids (métrique) 0,54 kg