Learn More
Thermomètre à contact électronique ETS-D5
Code produit 10555243 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +450°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
10555243 -50°C à +450°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10555243 Fournisseur IKA Code fournisseur 0003378000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Garantit une parfaite régulation de la température sans dépassement de la température définie, même en cas de chauffage rapide. Le thermomètre à contact électronique IKA™ ETS-D5 comprend trois modes de fonctionnement brevetés afin d’adapter de manière optimale le système à votre méthode de travail.
Pour une utilisation avec tous les agitateurs magnétiques équipés d’un thermomètre de contact à connexion conforme DIN 12878, classe 2 (c.-à-d., IKA, Heidolph et Corning avec adaptateur AD-C1). Garantit une parfaite régulation de la température sans dépassement de la température définie, même en cas de chauffage rapide.
Caractéristiques
  • Contrôle PID optimisé
  • Fonction de réinitialisation
  • Capteur en acier inox, H-62
Trois modes de fonctionnement
  • R : Adapté aux travaux impliquant des paramètres variables (de –50°C à 450°C) ; Température de sécurité réglable
  • B : Adapté à des opérations en série dans des conditions uniformes
  • C : Adapté au fonctionnement non surveillé
Spécifications
  • Plage de températures : –50°C à +450°C
  • Résolution : 0,01K
  • Précision des mesures : ± 0,2 K + tolérance PT1000 (DIN CEI751, classe A)
  • Précision du contrôle de la chaleur : ±0,1 K
  • Précision du contrôle avec capteur : ±0,5K
  • Profondeur d’immersion : 200 mm
  • l × P × H : 82 × 22 × 83 mm (sans capteur)
  • Poids : 0,2kg
  • Durée de fonctionnement admissible : 100 %
  • Température ambiante admissible : 0° à 60°C
  • Humidité relative admissible : 80 %
  • Classe de protection conformément à la norme DIN EN 60529 : IP 54
  • Tension : 8-16 V
Toutes les valeurs sont mémorisées. Cela assure une protection parfaite contre les réglages incorrects involontaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 60529, IP 54
Profondeur (métrique) 22mm
Dimensions (L x l x H) 22 x 82 x 83 mm
Hauteur (métrique) 83 mm
Résolution 0,1 K (température)
Poids (métrique) 0,2kg
Type de produit Thermomètre à contact
Température max. (métrique) 450°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +450°C
À utiliser avec (équipement) Agitateurs magnétiques
Précision ±2 + tolérance PT10000 (température) 0,5 ±K (contrôle thermique avec milieu)
Immersion Length 200 mm
Affichage Numérique LCD
Largeur (métrique) 82 mm