Learn More
Pince à sangle en acier inoxydable pour agitateurs IKA Eurostar Power Control-Visc P4 et P7
Tous les produits IKA ProduitsDescription
- Comprend un joint à col transversal pour la noix de serrage 14-259-123 et une barre d'angle de fixation
- Pour une utilisation avec les supports 14-259-86 et 14-259-039
- Convient au récipient de 1 3/8 à 11 po. (40 à 330 mm) de diam
Spécification
Spécification
| Comprend | Pince avec noix de serrage R 270 |
| Quantité | 1 unité |
| Type | Pince avec sangle RH 5 |