Learn More
Pince avec noix de serrage H44
Code produit 10058550 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Pince avec noix de serrage
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10058550 Pince avec noix de serrage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10058550 Fournisseur IKA Code fournisseur 0002437700
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez cette pince avec les agitateurs magnétiques IKA™. Les pinces avec noix de serrage IKA H44 sont dotées d'une conception robuste en fonte d’aluminium.
  • Manchon transversal en fonte d’aluminium
  • Pour la fixation de la tige de maintien (réf. n°14-259-87) sur la tige de support (14-259-79)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour l’attache de la tige de fixation H 38 à la tige de support H 16 V
Type Pince avec noix de serrage
Matériau Aluminium