Learn More
Fisherbrand™ Panier d’immersion avec poignée
Code produit 11708738 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bain à ultrasons, Elmasonic X-tra ST 1400H
Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 1600 160 L
Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 2500 250 L
Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 300 30 L
Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 550 55 L
Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 800 80 L
Nettoyeur à ultrasons, Elmasonic S450 H 45 L
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11708738 Bain à ultrasons, Elmasonic X-tra ST 1400H -
11758728 Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 300 30 L 1 pièce
11786198 Nettoyeur à ultrasons, Elmasonic S450 H 45 L 1 pièce
11778728 Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 550 55 L 1 pièce
11788728 Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 800 80 L 1 pièce
11718738 Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 1600 160 L 1 pièce
11758738 Bain à ultrasons, Elmasonic Xtra Basic 2500 250 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11708738
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facilite l’immersion complète dans les bains de nettoyeurs à ultrasons S-line. Les paniers d’immersion avec poignée Fisherbrand™ sont fabriqués en acier inoxydable.
Conçu pour l’immersion complète d’articles et de pièces dans les nettoyeurs à ultrasons double fréquence Fisherbrand™ série 112xxx. Choisissez le panier d’immersion en acier inox Fisherbrand™ avec poignées conçu pour le nettoyeur à ultrasons spécifique utilisé.
  • Fond en maille
  • Une poignée à chaque extrémité
  • Conception fonctionnelle et moderne
  • Disponible en diverses capacités
Spécification
Type de produit Panier
À utiliser avec (équipement) Bain à ultrasons, Elmasonic X-tra ST 1400H
Matériau Acier inoxydable