Learn More
Fisherbrand™ Huile d’immersion
Code produit 12358618 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12358618 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12358618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.65€
    15.54€ / 5mL
    Économisez 5.11€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez cette huile d’immersion avec des microscopes optiques pour composés biologiques. L’huile d’immersion Fisherbrand™ est disponible en flacons de 5 ml.
  • Huile d’immersion, 5 ml
  • Accessoire pour microscopes : FB69019 et FB69020
Spécification
Type Huile d’immersion
Quantité 5 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Immersion oil fluorescence-free "dropper-bottle"
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: paraffin oils