Learn More
Thermo Scientific™ Modules sécables transparents Immuno
BIOPHARMA
Code produit 10506371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
MaxiSorp
MultiSorp
PolySorp
Universal Binding (UB, liaison universelle)
Type de puits:
Rond
Nb par paquet:
5
10
50
Type de produit:
Barrette pour microplaques
Cadre
Conditionnement:
50 pièces
60 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface Type de puits Nb par paquet Type de produit Conditionnement
10506371 MaxiSorp Rond 10 Cadre 60 pièces
10439962 PolySorp Rond 5 Cadre 60 pièces
10449121 MultiSorp Rond 10 Cadre 60 pièces
10450153 MaxiSorp Rond 10 Barrette pour microplaques 60 pièces
10172211 MaxiSorp Rond 10 Barrette pour microplaques 60 pièces
10306191 PolySorp Rond 5 Barrette pour microplaques 60 pièces
10459192 MaxiSorp Rond 5 Barrette pour microplaques 60 pièces
10557915 Universal Binding (UB, liaison universelle) Rond 50 Barrette pour microplaques 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10506371 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 446469
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.00€
    535.00€ / 60 pièces
    Économisez 111.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Choisissez parmi quatre surfaces et une variété de puits et de configurations grâce à ces modules immunologiques Breakable, qui offrent un choix optimal de produits pour le dosage spécifique.
Choisissez parmi quatre surfaces et une variété de puits et de configurations grâce aux modules sécables Thermo Scientific™ Immuno qui offrent une parfaite fiabilité et reproductibilité d’un puits à l’autre et un choix optimal de produits pour le dosage spécifique.
Choisissez entre les modules LockWell, BreakApart et Breakable 1x8 dans des cadres standard à 96 puits.
Caractéristiques :
  • Pour les immunoessais en phase solide, par exemple ELISA
  • Choix de quatre surfaces pour une fixation optimale
  • Les modules auto-portants sont faciles à manipuler
  • Système alphanumérique pour une orientation facile
  • Compatibles avec les équipements standard
  • Qualité optique supérieure pour des résultats fiables
  • Polystyrène
Choix de la surface :
  • PolySorp™, Immulon™ 1B et Universal Binding (UB) pour l’adsorption des molécules hydrophobes
  • Les plaques MediSorp™ et Immulon 2HB sont légèrement hydrophiles et fixent divers types de biomolécules
  • Les plaques MaxiSorp™, Immulon 4 HBX, et Enhanced Binding (EB) sont hydrophiles et idéales pour les tests sur anticorps en sandwich
  • Les plaques MultiSorp™ sont très hydrophiles et conviennent bien aux glycanes et aux protéines hydrosolubles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
BreakApart Barrettes sécables
Propriété de liaison Hydrophile
Certifiés Oui
Format Plaque à barrettes
Couvercle Sans couvercle
Description Qualité optique supérieure pour des résultats fiables
Méthode de détection Colorimétrique
Array 8 x 12
Conditionnement 10 Paquets
Couleur Transparent
Type de produit Cadre
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 350 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 250 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Pour les dosages d’anticorps en sandwich
Nbre par carton 60
Nb par paquet 10
Blocage de la plaque Aucun
Quantité 60/boîte
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)
Modèle de puits C8