Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes sélectives d’ions indicatrices à demi-cellule
Code produit 10312671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de pH:
2 à 9
4 à 10
Température (impériale) en fonctionnement:
0°F à 122°F
0°F à 176°F
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de pH Température (impériale) en fonctionnement Conditionnement
10312671 2 à 9 0°F à 122°F 1 pièce
10414641 4 à 10 0°F à 176°F 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10312671 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51340900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1383.60€
    1220.00€ / 1 pièces
    Économisez 163.60€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Toutes les demi-cellules sélectives pour les ions nécessitent InLab™ 302 Cellule de référence
Pour une détermination simple et rapide de la concentration d’une grande variété d’ions dissous. Les électrodes sélectives d’ions indicatrices demi-cuve Mettler Toledo possèdent des corps robustes en polyoxyméthylène (POM).
  • Constituées d’un arbre universel et d’un module à membrane interchangeable pour ion spécifique, vous permettant de mesurer l’ion de votre choix
  • Toutes les demi-cellules sélectives d’ions nécessitent une cellule de référence InLab™ 302 (voir 01-920-101, disponible séparément), ainsi qu’un câble de connexion S7 approprié
Informations sur la commande
Tous mesurent 4,75 po de long (120 mm) et 0,5 po (12 mm) de diamètre. Pour les autres électrodes sélectives d’ions et les kits de membrane non répertoriés ici, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Détermination de la concentration d’ammonium dans des échantillons tels que l’eau d’alimentation de chaudière, les denrées alimentaires et les engrais
Matériau Matrice polymère
Types de connecteurs S7
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Diamètre (impérial) du corps 0,5 in
Diamètre (métrique) du corps 12 mm
Longueur (impériale) du corps 4,75 in
Longueur (métrique) du corps 120 mm
Plage de pH 2 à 9
Température (impériale) en fonctionnement 0°F à 122°F
Gamme de mesure de concentration 1 à 1E-05mol/l