Learn More
3M™ Rouleau de ruban adhésif indicateur de chaleur sèche
Code produit 12808555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc avec des bandes vertes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
12808555 Blanc avec des bandes vertes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12808555 Fournisseur 3M™ Code fournisseur MM1226
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez le rouleau de ruban adhésif indicateur de chaleur sèche 3M™ comme indicateur pour les éléments exposés au traitement par chaleur sèche. Papier semi-adhésif et semi-crépé avec une encre indicatrice imprimée sous forme de bandes sur toute la largeur du ruban. Le ruban est blanc avec de l’encre vert pâle avant utilisation.
  • Rouleau blanc avec bandes vertes
  • Auto-adhésif
  • Texture de papier semi-crêpé
Spécification
Description Rouleau de ruban adhésif
Type d’adhésif Auto-adhésif
Couleur Blanc avec des bandes vertes
Matériau Matériau de type crêpe
Type de produit Rouleau de ruban indicateur
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 19 mm
Largeur (métrique) 55 mm