Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe E2 avec certificat
Code produit 15525069 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 unité
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
15525069 20 g 1 unité
15535189 10 kg 1 unité
15535069 50 g 1 unité
15575069 1 kg 1 unité
15585059 1 g 1 unité
15585069 2 kg 1 unité
15595069 5 kg 1 unité
15545069 100 g 1 unité
15555069 200 g 1 unité
15565069 500 g 1 unité
15515069 10 g 1 unité
15505069 5 g 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15525069
Expédition estimée: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels Fisherbrand™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe E2
  • En conformité avec OIML R111
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
Spécification
Classification E2
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 20 g
Poids 20 g
Forme Cylindrique