Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F1
Code produit 15565049 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 unité
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) unitSize
15565049 1 g 1 unité
15535059 200 g 1 unité
15545059 500 g 1 unité
15595049 10 g 1 unité
15575049 2 g 1 unité
15575059 5 kg 1 unité
15585049 5 g 1 unité
15545189 10 kg 1 unité
15555059 1 kg 1 unité
15565059 2 kg 1 unité
15525059 100 g 1 unité
15515059 50 g 1 unité
15505059 20 g 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15565049
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étalonnent les masses des instruments de pesée de classe II et III. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox Fisherbrand™ de classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale.
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe F1
  • En conformité avec OIML R111
Spécification
Classification F1
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 1 g
Poids 1 g
Forme Cylindrique